Läs mer
1,5-cyklooctadienebis(metyldifenylfosfin)iridium(I) hexafluorfosfat
Produktkod. 11383477
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383477 0.5 g 0.5g
11373477 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018809.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Hydrogenering | CAS: 38465-86-0 | C34H38F6IrP3 | 845,81 g/mol
1,5-cyklooktadienbis(metyldifenylfosfin)iridium(I)hexafluorfosfat används som katalysator för isomerisering av allyliska etrar av glycerol och glukos till motsvarande 1-propenyletrar. Det används också som en katalysator i hydreringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38465-86-0
Molekylformel C34H38F6IrP3
Molekylvikt (g/mol) 845.81
MDL-nummer MFCD00064800
InChI-nyckel LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
PubChem CID 5702663
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien;iridium;metyl(difenyl)fosfan;hexafluorfosfat
LEDER [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Smältpunkt 224 °C (dekomposition)
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i aceton; Olöslig i vatten.
Formel vikt 845.79
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.