Läs mer
1,5-Diaminoanthraquinon, 90+%
Produktkod. 11463108
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463108 100 g 100g
11453108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18840.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 129-44-2 | C14H10N2O2 | 238,246 g/mol
1,5-Diaminoantrakinon (DAAQ) kan användas vid framställning av vertikala nanotrådar. Det kan användas vid syntes av poly(1,5-diaminoantrakinon) (PDAA) partiklar, via kemiskt oxidativ polymerisation av DAAQ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,5-Diaminoantrakinon (DAAQ) kan användas vid framställning av vertikala nanotrådar. Det kan användas vid syntes av poly(1,5-diaminoantrakinon) (PDAA) partiklar, via kemiskt oxidativ polymerisation av DAAQ.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129-44-2
Molekylformel C14H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 238.246
MDL-nummer MFCD00001226
InChI-nyckel VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminoanthraquinone, smoke red f, 1,5-diaminoanthrachinon, c.i. disperse red ii, 1,5-anthraquinonyldiamine, 9,10-anthracenedione, 1,5-diamino, 1,5-diamino-9,10-anthraquinone, 1,5-daa, 1,5-daa russian, unii-3zxx3hk358
PubChem CID 8513
IUPAC-namn 1,5-diaminoantracen-9,10-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Diaminoanthraquinone
Smältpunkt ∼320 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 238.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.