Läs mer
1,5-Diaminonaphthalene, 97%
Produktkod. 11421317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421317 5 g 5g
11431317 25 g 25g
11441317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24262.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2243-62-1 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
t är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. De reducerande egenskaperna hos 1,5-diaminonaftalen (1,5-DAN) som en MALDI-matris (matrisassisterad laserdesorptionsjonisering) till aminosyrasekvensering och disulfidbindningskartläggning av humant urotensin II som har en disulfidbindning och humant guanylin som har två disulfidbindningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
t är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. De reducerande egenskaperna hos 1,5-diaminonaftalen (1,5-DAN) som en MALDI-matris (matrisassisterad laserdesorptionsjonisering) till aminosyrasekvensering och disulfidbindningskartläggning av humant urotensin II som har en disulfidbindning och humant guanylin som har två disulfidbindningar.
Löslighet
Lösligt i vatten. (0,3 g/L)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2243-62-1
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD00004029
InChI-nyckel KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7
PubChem CID 16720
ChEBI CHEBI:53003
IUPAC-namn naftalen-1,5-diamin
LEDER C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Diaminonaphthalene
Smältpunkt 189°C to 192°C
Kokpunkt 200°C to 210°C (5 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 907947
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.