Läs mer
1,5-Diaminonaphthalene, 97%
Produktkod. 10704991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10704991 100 g Glasflaska 100g
10445993 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112291000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2243-62-1 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2243-62-1
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.2
MDL-nummer MFCD00004029
InChI-nyckel KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7
PubChem CID 16720
ChEBI CHEBI:53003
IUPAC-namn naftalen-1,5-diamin
LEDER C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 5-Diaminonaphthalene
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 187°C to 190°C
Färg Brun till grå
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H6(NH2)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 13, 203
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: sparingly soluble in cold water,soluble in alcohol
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.