missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,5-Diaminonaphthalene-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Diaminonaphthalene-d6 |
| CAS | 1346598-98-8 |
| Molekylformel | C10H4D6N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,5-DAN-d6, 1,5-Diaminonaphthalene-d6, 1,5-Naphthylenediamine-d6, NSC 401110-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | NC1=C2C(C(N)=C([2H])C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | naphthalene-d6-1,5-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.24 |
| Formel vikt | 164.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?