Läs mer
1,5-Diaminonaphthalene, TRC
Produktkod. 17973485
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17973485 1 g
17932885 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17973485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4164151G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2243-62-1
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.2
Synonym 1,5-Naphthalenediamine, 1,5-DAN, 1,5-Diaminonaphthalene, 1,5-Naphthylenediamine, NSC 401110
IUPAC-namn naphthalene-1,5-diamine
LEDER Nc1cccc2c(N)cccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Diaminonaphthalene
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
Formel vikt 158.0844