Läs mer
1,5-Diaminopentane, 98%
Produktkod. 11466226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466226 25 g 25g
11456226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23039.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 462-94-2 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
1,5-Diaminopentan används främst i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1,5-Diaminopentan används huvudsakligen i organisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig& hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syror, syraanhydrider, starka oxidationsmedel, koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462-94-2
Molekylformel C5H14N2
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00008239
InChI-nyckel VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diaminopentane, cadaverine, 1,5-pentanediamine, pentamethylenediamine, cadaverin, animal coniine, 1,5-pentamethylenediamine, unii-l90ben6oll, l90ben6oll, n2p
PubChem CID 273
ChEBI CHEBI:18127
IUPAC-namn pentan-1,5-diamin
LEDER NCCCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Diaminopentane
Smältpunkt 9°C
Densitet 0.873
Kokpunkt 178°C to 180°C
Analysprocentintervall 0.98
Odör Amine-like
Linjär formel H2N(CH2)5NH2
Brytningsindex 1.4585
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,1609
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.