Läs mer
1,5-Diazabicyklo[4.3.0]icke-5-en, 98 %
Produktkod. 11465483
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465483 5 g 5g
11475483 25 g 25g
11485483 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13437.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124,19 g/mol
1,5-Diazabicyklo[4.3.0]non-5-en används för dehydrohalogeneringsreaktioner och baskatalyserade omlagringar i organisk syntes. Det är en amidinbas som används i organisk syntes. Vidare används den som hartshärdare och polyuretankatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,5-Diazabicyklo[4.3.0]non-5-en används för dehydrohalogeneringsreaktioner och baskatalyserade omlagringar i organisk syntes. Det är en amidinbas som används i organisk syntes. Vidare används den som hartshärdare och polyuretankatalysator.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anteckningar
Luft-, ljus- och fuktkänslig. Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3001-72-7
Molekylformel C7H12N2
Molekylvikt (g/mol) 124.19
MDL-nummer MFCD00005554
InChI-nyckel SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC-namn 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidin
LEDER C1CN2CCCN=C2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Kokpunkt 95°C to 98°C (7 mmHg)
Flampunkt 94°C (201°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 2417
Formel vikt 124.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.