Läs mer
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15849060
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849060 100 mL 100ml
15839060 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15849060 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8036030100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3001-72-7
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 124.18
Specifikationer
Densitet 1.04 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 110°C/20 hPa
MDL-nummer MFCD00005554
Kvantitet 100 mL
Synonym 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, Pyrrolidino[1,2:a]1,4,5,6-tetrahydropyrimidine, DBN, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene