Läs mer
1,5-Diazabicyklo[4.3.0]icke-5-en, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene |
| CAS | 3001-72-7 |
| Molekylformel | C7H12N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2 |
| LEDER | C1CN=C2CCCN2C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.18 |
| Formel vikt | 124.1 |