Läs mer
1,5-Diazabicyklo[4.3.0]icke-5-en, TRC
Produktkod. 30362624
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30362624 5 g
1 options
Produktkod. 30362624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4171405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
CAS 3001-72-7
Molekylformel C7H12N2
Kvantitet 5 g
Synonym 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810
InChI formel InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
LEDER C1CN=C2CCCN2C1
Molekylvikt (g/mol) 124.18
Formel vikt 124.1