missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,5-Dibenzyl-1H-indazol-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dibenzyl-1H-indazol-3-ol |
| CAS | 1996626-48-2 |
| Molekylformel | C21H18N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-1,5-bis(phenylmethyl)-3H-indazol-3-one (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N2O/c24-21-19-14-18(13-16-7-3-1-4-8-16)11-12-20(19)23(22-21)15-17-9-5-2-6-10-17/h1-12,14H,13,15H2,(H,22,24) |
| LEDER | OC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(CC4=CC=CC=C4)C=C31 |
| IUPAC-namn | 1,5-dibenzyl-1H-indazol-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.38 |
| Formel vikt | 314.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?