Läs mer
1,5-Dibrom-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentan, 97 %
Produktkod. 11409367
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409367 2 g 2g
11419367 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21405.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 371-83-5 | C5H4Br2F6 | 337,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 371-83-5
Molekylformel C5H4Br2F6
Molekylvikt (g/mol) 337.89
MDL-nummer MFCD00236657
InChI-nyckel XYMBGGTVDWPIBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane,1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoro, 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 2736777
IUPAC-namn 1,5-dibrom-1,1,3,3,5,5-hexafluorpentan
LEDER FC(F)(Br)CC(F)(F)CC(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Densitet 2.003
Linjär formel BrCF2CH2CF2CH2CF2Br
Brytningsindex 1.4632
Kvantitet 2 g
Formel vikt 337.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.