Läs mer
1,5-Dibromo-2,3-dichloro-4-iodobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dibromo-2,3-dichloro-4-iodobenzene |
| CAS | 1160573-97-6 |
| Molekylformel | C6HBr2Cl2I |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBr2Cl2I/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H |
| LEDER | IC1=C(Cl)C(Cl)=C(Br)C=C1Br |
| IUPAC-namn | 1,5-dibromo-2,3-dichloro-4-iodobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.69 |
| Formel vikt | 427.69 |