Läs mer
1,5-Dibromoanthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dibromoanthracene |
| CAS | 3278-82-8 |
| Molekylformel | C14H8Br2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-12-10(8-11(9)13)4-2-6-14(12)16/h1-8H |
| LEDER | Brc1cccc2cc3c(Br)cccc3cc12 |
| IUPAC-namn | 1,5-dibromoanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.02 |
| Formel vikt | 333.8993 |