missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, CDN

Produktkod. 30322318
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322318 0.25 g -
30319010 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322318 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND60710.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4
CAS 1219803-90-3
Molekylformel C5 D4 H6 Br2
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, 1,5-Dibromopentane-d4
InChI formel InChI=1 S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2
LEDER [2 H]C([2 H])(Br)CCCC([2 H])([2 H])Br
IUPAC-namn 1,5-dibromo-1,1,5,5-tetradeuteriopentane
Molekylvikt (g/mol) 233.966
Formel vikt 231.94 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.