Läs mer
1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4 |
| CAS | 1219803-90-3 |
| Molekylformel | C5 D4 H6 Br2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,5-Dibromopentane-1,1,5,5-d4, 1,5-Dibromopentane-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i4D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Br)CCCC([2H])([2H])Br |
| IUPAC-namn | 1,5-dibromo-1,1,5,5-tetradeuteriopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.966 |
| Formel vikt | 231.94 |