Läs mer
1,5-Dibromopentane, 98%
Produktkod. 11438387
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438387 100 g 100g
11448387 500 g 500g
11458387 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18465.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 111-24-0 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
1,5-dibrompentan används vid framställning av 1,5-di-Grignard-reagens och nya spirocykliska pyrrolidon. Den fungerar som ett tillväxttillskott för Yarrowia lipolytica 3589, en tropisk marinjäst. Det är involverat i syntesen av N-alkylerad piperidin såväl som tetrydrotiopyran (tian) genom reaktion med primär amin respektive natriumsulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,5-Dibrompentan används vid framställning av 1,5-di-Grignard-reagens och nya spirocykliska pyrrolidon. Den fungerar som ett tillväxttillskott för Yarrowia lipolytica 3589, en tropisk marinjäst. Det är involverat i syntesen av N-alkylerad piperidin såväl som tetrydrotiopyran (tian) genom reaktion med primär amin respektive natriumsulfid.
Löslighet Blandbar med vatten, lätt blandbar med kloroform och
bensen.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-24-0
Molekylformel C5H10Br2
Molekylvikt (g/mol) 229.943
MDL-nummer MFCD00000268
InChI-nyckel IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8100
IUPAC-namn 1,5-dibrompentan
LEDER C(CCBr)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dibromopentane
Smältpunkt -34°C
Densitet 1.688
Kokpunkt 224°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.5122
Kvantitet 100 g
Beilstein 1209245
Synonym pentamethylene bromide, pentane, 1,5-dibromo, pentamethylene dibromide, unii-b8q228qys1, pentane-1,5-dibromide, 1,5-dibromo-pentane, 1,5-pentane dibromide, pentane,1,5-dibromo, br ch2 5br, ccris 8918
Löslighetsinformation Miscible with water,slightly miscible with chloroform and benzene.
Formel vikt 229.95
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,5-Dibromopentane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Dibromopentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.