Läs mer
1,5-Dibromopentane, TRC
Produktkod. 30385045
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385045 100 g
30387958 10 g
30388081 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD425590100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-24-0
Molekylformel C5 H10 Br2
Molekylvikt (g/mol) 229.9409
Synonym Pentane, 1,5-dibromo-, 1,5-Dibromopentane, 1,5-Pentanedibromide, NSC 5373, Pentamethylene bromide, Pentamethylene dibromide
IUPAC-namn 1,5-dibromopentane
LEDER BrCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dibromopentane
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Formel vikt 227.9149