Läs mer
1,5-Dichloro-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dichloro-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene |
| CAS | 125138-49-0 |
| Molekylformel | C13H9Cl2NO4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO4/c1-19-12-7-13(11(15)6-10(12)14)20-9-4-2-8(3-5-9)16(17)18/h2-7H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,5-dichloro-2-methoxy-4-(4-nitrophenoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.12 |
| Formel vikt | 312.9909 |