Läs mer
1,5-Dichloroanthraquinone, 96%
Produktkod. 11424107
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424107 50 g 50g
11434107 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19534.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82-46-2 | C14H6Cl2O2 | 277.1 g/mol
1,5-diklorantrakinon genomgår en solid state-transformation vid 470 K. De två modifikationerna är mycket lika, förutom att a är större än b över övergångstemperaturen och det omvända är vid rumstemperatur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,5-Dikloroantrakinon genomgår en solid state-transformation vid 470 K. De två modifikationerna är mycket lika, förutom att a är större än b över övergångstemperaturen och det omvända är vid rumstemperatur.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82-46-2
Molekylformel C14H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 277.1
MDL-nummer MFCD00001190
InChI-nyckel MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,5-dichloro, 1,5-dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-dichloranthrachinon, unii-s335v6mf9e, anthraquinone, 1,5-dichloro, 1,5-dichloranthrachinon czech, 1, 5-dichloroanthraquinone, 1,5-dichloroanthra-9,10-quinone, 1,5 dichloro aq
PubChem CID 6711
IUPAC-namn 1,5-diklorantracen-9,10-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dichloroanthraquinone
Smältpunkt 245°C to 249°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 402592
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 277.11
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.