Läs mer
1,5-diklorantrakinon, TRC
Produktkod. 30381751
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381751 10 g
30378808 1 g
30376643 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381751 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43199510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82-46-2
Molekylformel C14H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 277.1
Synonym 1,5-Dichloro-9,10-anthracenedione, 1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-Dichloroanthraquinone, NSC 13969
LEDER Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dichloroanthraquinone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H