Läs mer
1,5-Dichlorohexamethyltrisiloxane (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dichlorohexamethyltrisiloxane |
| CAS | 3582-71-6 |
| Molekylformel | C6H18Cl2O2Si3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,5-Dichloro-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 1,1,3,3,5,5-Hexamethyl-1,5-dichlorotrisiloxane, 1-Chloro-3-chlorodimethylsilyloxy-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, Bis(chlorodimethylsiloxy)dimethylsilane, Hexamethyl-1,5-dichlorotrisiloxane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18Cl2O2Si3/c1-11(2,7)9-13(5,6)10-12(3,4)8/h1-6H3 |
| LEDER | C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl |
| IUPAC-namn | bis[[chloro(dimethyl)silyl]oxy]-dimethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.36 |
| Formel vikt | 275.9992 |