Läs mer
1,5-dikloropentan, 98 %
Produktkod. 11479643
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479643 500 g 500g
11459643 25 g 25g
11469643 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479643 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12433.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 628-76-2 | C5H10Cl2 | 141,035 g/mol
1,5-diklorpentan används vid framställning av symmetrisk sulfid, tetrydrotiopyran (tian) genom reaktion med natriumsulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,5-diklorpentan används vid framställning av symmetrisk
sulfid, tetrydrotiopyran (tian) genom reaktion med natriumsulfid.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter och kloroform. Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-76-2
Molekylformel C5H10Cl2
Molekylvikt (g/mol) 141.035
MDL-nummer MFCD00001017
InChI-nyckel LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene chloride, pentane, 1,5-dichloro, pentamethylene dichloride, amylene chloride, unii-6n4a5v83we, 1,5-dichlorobutane, pentane,5-dichloro, acmc-1ay6s, 1,5-bis chloranyl pentane, wln: g5g
PubChem CID 12353
IUPAC-namn 1,5-diklorpentan
LEDER C(CCCl)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dichloropentane
Smältpunkt -72 °C
Densitet 1.103
Kokpunkt 182 °C
Flampunkt 26 °C (78 °F)
Linjär formel Cl(CH2)5Cl
Brytningsindex 1.457
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1152
Beilstein 1732340
Löslighetsinformation Blandad med etanol, eter och kloroform. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 141.04
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.