Läs mer
1,5-dikloropentan, TRC
Produktkod. 30376646
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30376646 25 g
1 options
Produktkod. 30376646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43496525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dichloropentane
CAS 628-76-2
Molekylformel C5 H10 Cl2
Kvantitet 25 g
Synonym NSC 6210, Pentamethylene Chloride
InChI formel InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
LEDER ClCCCCCCl
IUPAC-namn 1,5-dikloropentan
Molekylvikt (g/mol) 141.039
Formel vikt 140.016
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.