Läs mer
1,5-dikloropentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dichloropentane |
| CAS | 628-76-2 |
| Molekylformel | C5 H10 Cl2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 6210, Pentamethylene Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| LEDER | ClCCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1,5-dikloropentan |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.039 |
| Formel vikt | 140.016 |