Läs mer
1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene |
| CAS | 327-92-4 |
| Molekylformel | C6H2F2N2O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Difluoro-4,6-dinitrobenzene, 1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene, 1,5-Difluoro-2,4-nitrobenzene, 2,4-Difluoro-1,5-dinitrobenzene, 2,4-Dinitro-1,5-difluorobenzene, 2,6-Dinitro-3,5-difluorobenzene, 4,6-Difluoro-1,3-dinitrobenzene, NSC 10246 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F2N2O4/c7-3-1-4(8)6(10(13)14)2-5(3)9(11)12/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(c(F)cc1F)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.09 |