missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic Acid Ammonium Salt, TRC

Produktkod. 30357143
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357143 10 mg
30368629 5 mg
30353029 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30357143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41129010MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic Acid Ammonium Salt
Analyt- eller komponentnamn 1-(5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic Acid Ammonium Salt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15H10F2N3O5 . NH4
InChI formel InChI=1S/C15H11F2N3O5.H3N/c1-24-12-10(21)4-5-20(11(12)13(22)23)15-18-8-3-2-7(25-14(16)17)6-9(8)19-15;/h2-6,14H,1H3,(H,18,19)(H,22,23);1H3/p+1
Lösningstyp Neat
LEDER O=C(C1=C(OC)C(C=CN1C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3N2)=O)O.[NH4+]
IUPAC-namn 1-(5-(difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid ammonium salt
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 369.3
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 369.1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.