missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic Acid Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic Acid Ammonium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-(5-(Difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic Acid Ammonium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15H10F2N3O5 . NH4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11F2N3O5.H3N/c1-24-12-10(21)4-5-20(11(12)13(22)23)15-18-8-3-2-7(25-14(16)17)6-9(8)19-15;/h2-6,14H,1H3,(H,18,19)(H,22,23);1H3/p+1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C(C1=C(OC)C(C=CN1C2=NC3=CC(OC(F)F)=CC=C3N2)=O)O.[NH4+] |
| IUPAC-namn | 1-(5-(difluoromethoxy)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-3-methoxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-2-carboxylic acid ammonium salt |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?