missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,5-Dihydroxyempagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dihydroxyempagliflozin |
| CAS | 1620758-34-0 |
| Molekylformel | C23H29ClO8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | D-Glucitol, 1-C-[4-chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, (1R)- (ACI), (1R)-1-C-[4-Chloro-3-[[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-D-glucitol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClO8/c24-18-6-3-14(20(27)22(29)23(30)21(28)19(26)11-25)10-15(18)9-13-1-4-16(5-2-13)32-17-7-8-31-12-17/h1-6,10,17,19-23,25-30H,7-9,11-12H2/t17-,19+,20+,21+,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C(O)C1=CC(CC2=CC=C(O[C@H]3CCOC3)C=C2)=C(Cl)C=C1)[C@H](O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.92 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?