Läs mer
1,5-dihydroxynaftalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15229616 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15229616 100 g 100g
15239616 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15229616 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 115001000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-56-7
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.17
InChI-nyckel BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
PubChem CID 6749
IUPAC-namn naftalen-1,5-diol
LEDER C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt 259.0°C to 261.0°C
Flampunkt 252°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C10H6(OH)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,98
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.6g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Formel vikt 160.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,5-Dihydroxynaphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.