Läs mer
1,5-dihydroxynaftalen, 98 %
Produktkod. 11351637
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351637 250 g 250g
11361637 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04599.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
1,5-dihydroxynaftalen är en mellanprodukt av syntetiska betande azofärgämnen. Det är en mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och fotografiindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,5-dihydroxynaftalen är en mellanprodukt av syntetiska betande azofärgämnen. Det är en mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och fotografiindustrin.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-56-7
Molekylformel C10H8O2
Molekylvikt (g/mol) 160.172
MDL-nummer MFCD00003980
InChI-nyckel BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
PubChem CID 6749
IUPAC-namn naftalen-1,5-diol
LEDER C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dihydroxynaphthalene
Smältpunkt ∽260 °C (dekomposition)
Flampunkt 252 °C (486 °F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 2044951
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.