Läs mer
1,5-Dihydroxynaftalen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 83-56-7 |
| Molekylformel | C10 H8 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1,5-Dihydroxynaphthalene, 1,5-Dihydroxynaphthaline, 1,5-Naphthohydroquinone, C.I. 76625, Durafur Developer E, NSC 7202, Oxidation Base |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H |
| LEDER | Oc1cccc2c(O)cccc12 |
| IUPAC-namn | naftalen-1,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.169 |
| Formel vikt | 160.0524 |