Läs mer
1,5-Diiodo-3-oxopentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Diiodo-3-oxopentane |
| CAS | 34270-90-1 |
| Molekylformel | C4 H8 I2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8I2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2 |
| LEDER | ICCOCCI |
| IUPAC-namn | 1-iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.91 |
| Formel vikt | 325.8665 |