Läs mer
1,5-Diiodopentan, 97%, stick. med koppar
Produktkod. 11463537
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463537 100 g 100g
11453537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17298.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 628-77-3 | C5H10I2 | 323,944 g/mol
1,5-dijodpentan används som tvärbindningsreagens. Det används vid framställning av (jodalkylaminokarben)volframkomplex. Det används också som alkylering för att bilda osubstituerad cyklohexan. Det är involverat i framställningen av poly(1-vinylimidazol-sam-etylenglykolmetyleterakrylatelektrolyter och används för kvasi-solid state färgämnessensibiliserade solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,5-dijodpentan används som tvärbindningsreagens. Det används vid framställning av (jodalkylaminokarben)volframkomplex. Det används också som alkylering för att bilda osubstituerad cyklohexan. Det är involverat i framställningen av poly(1-vinylimidazol-sam-etylenglykolmetyleterakrylatelektrolyter och används för kvasi-solid state färgämnessensibiliserade solceller.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-77-3
Molekylformel C5H10I2
Molekylvikt (g/mol) 323.944
MDL-nummer MFCD00001101
InChI-nyckel IAEOYUUPFYJXHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1,5-diiodo, pentamethylene diiodide, 1,5-diiodopentan, pentane,5-diiodo, pubchem3853, acmc-20ap1i, 4-01-00-00317 beilstein handbook reference, iaeoyuupfyjxhn-uhfffaoysa, 1,5-diiodopentane, stab. with copper, 1,5-diiodopentane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12354
IUPAC-namn 1,5-dijodpentan
LEDER C(CCI)CCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Diiodopentane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Densitet 2.176
Kokpunkt 128 °C till 130 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.6012
Kvantitet 100 g
Beilstein 1697281
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 323.94
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.