Läs mer
1,5-Diisocyanatonaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Diisocyanatonaphthalene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6N2O2/c15-7-13-11-5-1-3-9-10(11)4-2-6-12(9)14-8-16/h1-6H |
| Formel vikt | 210.0429 |
| Procent renhet | >95% |