Läs mer
(1,5-dimetyl-lH-pyrazol-3-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652243
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10652243 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10190912 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652243 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12609DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 153912-60-8
Molekylformel C6H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 126.159
MDL-nummer MFCD03659702
InChI-nyckel XJBMHIHXRARJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl-methanol, 1,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-methanol,1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl-1h-pyrazole, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl pyrazole, akos pao-0060, acmc-1cisl, 1,5-dimethylpyrazole-3-methanol
PubChem CID 2776366
IUPAC-namn (1,5-dimetylpyrazol-3-yl)metanol
LEDER CC1=CC(=NN1C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 126.16
Procent renhet 97%