Läs mer
1,5-dimetyl-lH-pyrazol-3-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10405502
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10405502 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10405502 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12602DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS 49783-84-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H7ClN2O
MDL-nummer MFCD03407950
Kvantitet 1 g
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1,5-dimethyl-9ci
InChI-nyckel BADBQYAILRGCBB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1N=C(C=C1C)C(Cl)=O
IUPAC-namn 1,5-dimetylpyrazol-3-karbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 158.59
PubChem CID 2776364
Formel vikt 158.59
Procent renhet 97%