Läs mer
1,5-dimetyl-lH-pyrazol-3-karboxylsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10364322
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10364322 1 g 1g
10442064 10 g 10g
10178264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10364322 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12601DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5744-59-2
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00085040
InChI-nyckel PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 587757
LEDER CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 1,5-dimetylpyrazol-3-karboxylsyra
Formel vikt 140.14
Procent renhet 95%