Läs mer
1,5-dimetyl-lH-pyrazol-3-karboxylsyra, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10442064
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10442064 10 g 10g
10364322 1 g 1g
10178264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10442064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12601EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 5744-59-2
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD00085040
InChI-nyckel PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 587757
LEDER CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 10 g
IUPAC-namn 1,5-dimetylpyrazol-3-karboxylsyra
Formel vikt 140.14
Procent renhet 95%