Läs mer
(1,5-dimetyl-lH-pyrrol-2-yl)metylamin, 95+%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 124.19 |
| Procent renhet | 90% |