Läs mer
(1,5-dimetyl-lH-pyrrol-2-yl)metylamin, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10691883
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10691883 1 g 1g
10099561 250 mg 250mg
10357494 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10691883 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01447DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 118799-24-9
Molekylformel C7H12N2
Molekylvikt (g/mol) 124.187
InChI-nyckel KMUHAJOXPNPERW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methyl amine, 1-1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methylamine, 1-1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl, 2-aminomethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl-9ci
PubChem CID 737232
IUPAC-namn (1,5-dimetylpyrrol-2-yl)metanamin
LEDER CC1=CC=C(N1C)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 124.19
Procent renhet 90%