Läs mer
1,5-Dimethyl Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dimethyl Citrate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O7/c1-14-5(9)3-8(13,7(11)12)4-6(10)15-2/h13H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)/p-1 |
| Formel vikt | 220.0583 |