Läs mer
1,5-dimetylpentanedioat, TRC
Produktkod. 30376531
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30376531 1 g
1 options
Produktkod. 30376531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD9991201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glutaric acid dimethyl ester
CAS 1119-40-0
Molekylformel C7 H12 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, Glutaric acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI), Pentanedioic acid, dimethyl ester (9CI), 1,5-Dimethyl pentanedioate, DBE 5, Dimethyl 1,3-propanedicarboxylate, Dimethyl glutarate, Dimethyl pentanedioate, Methyl glutarate, NSC 58578, Glutaric acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
LEDER COC(=O)CCCC(=O)OC
IUPAC-namn dimetylpentanedioat
Molekylvikt (g/mol) 160.17
Formel vikt 160.0736