Läs mer
1,5-Dimethylhexylamine, TRC
Produktkod. 30137890
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137890 10 g
17921295 1 g
17924535 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47319510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 543-82-8
Molekylformel C8 H19 N
Molekylvikt (g/mol) 129.24
Synonym 2-Heptanamine, 6-methyl-, Hexylamine, 1,5-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Methyl-2-heptanamine, (±)-1,5-Dimethylhexylamine, (±)-2-Amino-6-methylheptane, (±)-6-Methyl-2-heptanamine, 1,5-Dimethylhexanamine, 1,5-Dimethylhexylamine, 2-Amino-6-methylheptane, 2-Isooctylamine, 2-Methyl-6-aminoheptane, 6-Amino-2-methylheptane, 6-Methyl-2-heptylamine, Amidrine, Isoctaminum, Octodrin, Octodrine, SKF 51, Vaporpac, dl-2-Amino-6-methylheptane, dl-2-Isooctylamine, α,ε-Dimethylhexylamine
IUPAC-namn 6-methylheptan-2-amine
LEDER CC(C)CCCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dimethylhexylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
Formel vikt 129.1517
Procent renhet >95%