Läs mer
1,5-dimetylnaftalen, 99 %
Produktkod. 11484210
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484210 100 mg 100mg
11494210 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16819.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 571-61-9 | C12H12 | 156,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 571-61-9
Molekylformel C12H12
Molekylvikt (g/mol) 156.23
MDL-nummer MFCD00004038
InChI-nyckel SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,5-dimethyl, 1,5-dmn, 1,5-dimethyl-naphthalene, acmc-209lwa, naphthalene,5-dimethyl, 1,5-dimethyl naphthalene, 1,5-dimethylnaphthalene, naphthalene, 1,5-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11306
ChEBI CHEBI:48608
IUPAC-namn 1,5-dimetylnaftalen
LEDER CC1=CC=CC2=C(C)C=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dimethylnaphthalene
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kokpunkt 265°C to 266°C
Odör Odorless
Kvantitet 100 mg
Beilstein 2039843
Formel vikt 156.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.