Läs mer
1,5-Dinitroanthraquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dinitroanthraquinone |
| CAS | 82-35-9 |
| Molekylformel | C14 H6 N2 O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)8-4-2-6-10(12(8)13)16(21)22/h1-6H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)c3c(cccc3[N+](=O)[O-])C(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 1,5-dinitroanthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.21 |
| Formel vikt | 298.0226 |