Läs mer
1,5-dinitronaftalen, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449060
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449060 25 g 25g
11459060 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449060 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13869.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 605-71-0 | C10H6N2O4 | 218.168 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 605-71-0
Molekylformel C10H6N2O4
Molekylvikt (g/mol) 218.168
MDL-nummer MFCD00003916
InChI-nyckel ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,5-dinitro, naphthalene, dinitro, unii-ui2s14iw4t, ccris 6028, ui2s14iw4t, napththalene, 1,5-dinitro, 1,5 or 1,8-dinitronaphthalene, acmc-1bixi, 1,5-dinitro naphthalene, 1,5-dinitro-naphthalene
PubChem CID 11803
ChEBI CHEBI:50640
IUPAC-namn 1,5-dinitronaftalen
LEDER C1=CC2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C(=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dinitronaphthalene
Smältpunkt 214°C to 218°C
Densitet 1.586
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 527184
Formel vikt 218.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.