Läs mer
1,5-dinitronaftalen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Dinitronaphthalene |
| CAS | 605-71-0 |
| Molekylformel | C10 H6 N2 O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,5-Dinitronaphthalene, Naphthalene, 1,5-dinitro- (8CI, 9CI, ACI), 1,5-Dinitronaphthalene (ACI), NSC 20593 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,5-dinitronaftalen |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.17 |
| Formel vikt | 218.0328 |