Läs mer
1,5-Diphenyl-3-methylpyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,5-Diphenyl-3-methylpyrazole |
| Kvantitet | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2/c1-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)18(17-13)15-10-6-3-7-11-15/h2-12H,1H3 |
| Formel vikt | 234.1157 |